Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse connective tissue
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal No of chromosomes is 54
Morphology:
Fibroblast
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse connective tissue
packaging
tube of 5 μg 08062526-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062526-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal No of chromosomes is 54
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Używany do generowania hybryd komórkowych.
Biochem/physiol Actions
Fibroblasty myszy (komórki L)
Odporny na 6-tioguaninę mutant mysich fibroblastów komórek L (szczep myszy C3H/An). A9 nie posiada pirofosforylazy kwasu guanylo-inozynowego i został wyizolowany ze względu na oporność na 6-tioguaninę (3 μg/ml). ECACC posiada dwa wpisy katalogowe dla linii komórkowej A9, które różnią się tym, że zostały zdeponowane przez różne grupy: A9 (numer katalogowy Sigma 85011426) i A9(Hamprecht) (numer katalogowy Sigma 08062526). Kilka innych linii komórkowych w katalogu ECACC pochodzi od A9(Hamprecht).
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 0,1 mM 6-tioguaniny
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?