Kluczowe dokumenty
108CC15
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Rat Hybridoma nerve
opakowanie
tube of 5 μg 08062516-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08062516-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal No. varied with passage see reference
morfologia
Neuronal
produkty
Long processes after treatment with dibutyryl cAMP, dense core vesicles, excitable membranes, neurotransmitter enzymes, synthesis of neurohormones and uptake of catecholamines.
receptory
Receptors for neurohormones: delta opioid, PGE1 vasoactive intestinal polypeptide, adenosine, somatostatin and acetylcholine.
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Hybryda neuroblastoma myszy x glejak szczura
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa 108CC15 powstała w wyniku fuzji mysiego neuroblastoma N18TG2 i szczurzego glejaka C6-BU-1 przy użyciu inaktywowanego wirusa Sendai. Ta linia komórkowa została przemianowana na NG108-15 przez Klee i Nirenberg. Sigma posiada dwa wpisy katalogowe dla linii komórkowej 108CC15, które różnią się tym, że zostały zdeponowane przez różne grupy: 108CC15 z oryginalnej grupy, która uzyskała linię komórkową (numer katalogowy Sigma 08062516) i NG108-15 (numer katalogowy Sigma 88112302). Kilka innych linii komórkowych w katalogu Sigma pochodzi od 108CC15. Jest to cholinergiczna hybrydowa linia komórkowa.
Zastosowanie
Używany jako model neuronalny
pożywka hodowlana
DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) HAT (0,1 mM hipoksantyny, 10 μM aminopteryny i 16 μM tymidyny) Komórki mogą być hodowane bez HAT pod warunkiem, że w międzyczasie były hodowane w pożywce HT przez 3-4 dni.
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewając 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Hodowle szybko wytwarzają kwas mlekowy w wyniku beztlenowej glikolizy, powodując zakwaszenie pożywki. Podłoże nigdy nie może stać się kwaśne, ponieważ komórki odłączają się w grudkach i potrzebują wielu przejść, aby się zregenerować. W związku z tym wymagana jest częsta kontrola hodowli.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)