XCIV-1H2-A8
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 08041728-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08041728-1VL
ImmunoDon
Balb/c mouse spleen
Szpiczak
NS-1 (P3-X63/Ag8-NS1)
Reaktywność
Anti-Leishmania (L) tropica
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS1 x mysz BALB/c
Opis linii komórkowej
XCIV-1H2-A8 został opracowany przez immunizację myszy błonami z Leishmania (L) tropica i fuzję komórek śledziony myszy z NS-1 (P3-X63/Ag8-NS1)
Immunogen
Membrana ze szczepu Leishmania (L) tropica MHOM/IQ/00/LRC-L36
Zastosowanie
Wykrywanie Leishmania (L) tropica
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Posiew między 1-3x100 000 komórek/ml; Gęstość nasycenia 1 000 000; 5%CO2; 37°C
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)