Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Mouse Hybridoma
Isotype:
IgG1
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
NS-1 (P3-X63/Ag8-NS1)
Reactivity:
Anti-Leishmania (L) pifanoi -Amastigote
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Mouse x Mouse Hybridoma
packaging
tube of 5 μg 08041724-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08041724-1VL
ImmunoDon
Balb/c mouse spleen
Myeloma
NS-1 (P3-X63/Ag8-NS1)
Reactivity
Anti-Leishmania (L) pifanoi -Amastigote
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Membrana ze szczepu Leishmania (L) pifanoi LTRod-MHOM/VE/60/LtRod-Cl-A-3
Application
Wykrywanie Leishmania (L) pifanoi
Biochem/physiol Actions
Mysz NS1 x mysz BALB/c
XCIII-3D8-D8 został opracowany przez immunizację myszy błonami z Leishmania (L) pifanoi i fuzję komórek śledziony myszy z NS-1 (P3-X63/Ag8-NS1)
Preparation Note
Posiew między 1-3x100 000 komórek/ml; Gęstość nasycenia 1 000 000; 5%CO2; 37°C
RPMI 1640 + 2mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?