Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Complex translocations, refer to Karpas et al., 2005
Morphology:
Single round to polymorphic cells growing in suspension
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human blood
packaging
tube of 5 μg 06100302-DNA-5UG, pkg of vial of cells 06100302-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Complex translocations, refer to Karpas et al., 2005
morphology
Single round to polymorphic cells growing in suspension
products
Secretes IgGks
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
Biochem/physiol Actions
Szpiczak ludzki
Uzyskany z krwi obwodowej 56-letniego mężczyzny, u którego zdiagnozowano szpiczaka mnogiego.
Not specified
Preparation Note
RPMI 1640 + 2 mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Utrzymywać hodowle w zakresie 0,5 - 2 x 1000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C. Czas podwojenia około 60 godzin. Podziel nasyconą hodowlę 1:2 co 2-4 dni. Okrągłe do polimorficznych komórki rosnące pojedynczo lub w małych skupiskach w zawiesinie.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial customers will be contacted by [email protected] to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Disclaimer
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?