KARPAS-25
6072601, human lung (effusion), Round to polygonal cells growing singly in suspension
Synonim(y):
KARPAS 25, KARPAS, 25, KARPAS25
About This Item
Polecane produkty
product name
KARPAS-25, 06072601
pochodzenie biologiczne
human lung (effusion)
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Hyperdiploid with complex aberrant chromosomes
morfologia
Round to polygonal cells growing singly in suspension
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
Powiązane kategorie
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury