Przejdź do
FNCAS9P
Plazmid FnCas9
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Promoter:
Promoter name: CMV
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
promoter
Promoter name: CMV
selection
kanamycin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ten produkt jest plazmidem ekspresyjnym, który wykorzystuje promotor CMV do silnej przejściowej ekspresji Francisella novicida Cas9 (CMV-FnCas9). Plazmid ekspresyjny FnCas9 jest częścią dwuczęściowego systemu CRISPR z indywidualnymi wektorami ekspresyjnymi FnCas9 i gRNA.
Aby zamówić gRNA w dowolnym formacie kliknij tutaj.
Application
Genomika funkcjonalna/walidacja celu
  • Proxy CRISPR
  • Tworzenie nokautów genów w wielu liniach komórkowych
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II-B z bakterii Francisella novicida został zaprojektowany tak, aby działał w systemach eukariotycznych przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczej nukleazy FnCas9 i niekodującego RNA prowadzącego (gRNA). Endonukleaza FnCas9 jest zoptymalizowana pod kątem ludzkich kodonów i zaprogramowana za pomocą gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) na pożądaną sekwencję DNA. Podobnie jak w przypadku DSB indukowanych przez nukleazy z palcem cynkowym (ZFN), komórka aktywuje następnie endogenne procesy naprawy DNA, albo niehomologiczne łączenie końców (NHEJ), albo naprawę ukierunkowaną homologicznie (HDR), aby wyleczyć docelowe DSB. FnCas9 jest pod wieloma względami podobna do zwykłych nukleaz, ale posiada również inne odrębne cechy. Stwierdzono, że posiada wyższą wewnętrzną specyficzność poprzez zmniejszoną tolerancję na niedopasowania gRNA:DNA, a także indukuje rozłożony w czasie wzór rozszczepienia, pozostawiając 4bp 5′ nawisy poprzez rozszczepienie nici niebędącej celem w odległości 7 bp od PAM. W przeciwieństwie do SpCas9, aktywność FnCas9 waha się w różnych regionach genomu. Cotargetowanie martwego Cas9 w bliższych lokalizacjach może zmienić lokalne struktury chromatyny i sprawić, że niedostępne miejsca docelowe będą dostępne i możliwe do rozszczepienia przez FnCas9.
Features and Benefits
  • Wysoka specyficzność i aktywność
  • Zweryfikowana sekwencja
  • Gotowy do użycia oczyszczony plazmid DNA
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CAS9GEMPCAS9RFPVPCAS9HYGROVP
description
-
description
-
description
-
description
-
promoter
Promoter name: CMV
promoter
Promoter name: EF1-alpha
promoter
-
promoter
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
selection
kanamycin
selection
ampicillin
selection
ampicillin
selection
blasticidin
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)