Kluczowe dokumenty
C9994
CAMK2β, active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CAM2, CAMKB, MG C29528
About This Item
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
4820-6521 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~58 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)