Merck
C9887
Chloramine-T hydrate
Synonim(y):
N-Chloro-p-toluenesulfonamide sodium salt hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2N(Cl)Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.64 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-854-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
167-170 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: >100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;/h2-5H,1H3;;1H2/q-1;+1;
InChI key
BXSDMMPOQRECKB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of factor Xa inhibitors as novel anticoagulants
Reagent for the iodination of proteins.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Radioiodination of proteins by the use of the chloramine-T method.
P J McConahey et al.
Methods in enzymology, 70(A), 210-213 (1980-01-01)