Przejdź do
C1625
L-Canavanine
≥98% (TLC), powder, from Canavalia ensiformis
Synonim(y):
L-α-Amino-γ-(guanidinooxy)-n-butyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Canavanine, ≥98% (TLC), powder, from Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to yellow
solubility
H2O: <100 mg/mL
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N4O3/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
FSBIGDSBMBYOPN-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
A naturally occurring L-amino acid that interferes with L-arginine-utilizing enzymes due to its structural similarity. It is a selective inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS). Overproduction of NO by iNOS plays a crucial role in the pathophysiology of septic shock and chronic inflammation.
Canavanine is a naturally occurring L-amino acid that interferes with L-arginine-utilizing enzymes due to its structural similarity. It is a selective inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS). Overproduction of NO by iNOS plays a crucial role in the pathophysiology of septic shock and chronic inflammation.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)