Merck
C9455
Cellobiitol
≥98%
Synonim(y):
4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucitol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.31
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
SMILES string
OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CO
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)