Kluczowe dokumenty
C9415
Z-Arg-Arg-Pro-Phe-His-Sta-Ile-His-Nε-Boc-Lys methyl ester
≥85% (HPLC)
Synonim(y):
CGP-29287
About This Item
Próba
≥85% (HPLC)
Postać
solid
metody
ligand binding assay: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]cn5)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C72H110N20O15/c1-9-44(4)59(65(100)89-55(36-48-39-78-42-83-48)62(97)85-51(67(102)105-8)25-16-17-29-81-70(103)107-72(5,6)7)91-58(94)37-57(93)52(33-43(2)3)86-63(98)54(35-47-38-77-41-82-47)87-61(96)53(34-45-21-12-10-13-22-45)88-64(99)56-28-20-32-92(56)66(101)50(27-19-31-80-69(75)76)84-60(95)49(26-18-30-79-68(73)74)90-71(104)106-40-46-23-14-11-15-24-46/h10-15,21-24,38-39,41-44,49-57,59,93H,9,16-20,25-37,40H2,1-8H3,(H,77,82)(H,78,83)(H,81,103)(H,84,95)(H,85,97)(H,86,98)(H,87,96)(H,88,99)(H,89,100)(H,90,104)(H,91,94)(H4,73,74,79)(H4,75,76,80)/t44-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,59-/m0/s1
Klucz InChI
DLAHCJHYEAZDLE-VRYQDWSQSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3