Merck
C9274
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt
~95%
Synonim(y):
CTP
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N3Na2O14P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-849-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
InChI key
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
Biochem/physiol Actions
P2X4 purinergic receptor agonist.
Preparation Note
Prepared by the enzymatic phosphorylation of 5′-CMP.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xi Liu et al.
Anti-cancer drugs, 25(6), 690-703 (2014-03-29)
Treatment of mammalian cells with chemotherapeutic drugs can result in perturbations of nucleotide pools. Monitoring these perturbations in cultured tumor cells from human sources is useful for assessment of the effect of drug therapy and a better understanding of the