Merck
C9014
Chromosorb® G
AW-DMCS, 80-100 mesh particle size, bottle of 100 g
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Chromosorb® G, AW-DMCS, 80-100 mesh particle size, bottle of 100 g
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
SMILES string
O=[Si]=O
packaging
bottle of 100 g
particle size
80-100 mesh
density
0.47 g/cm3 (loose weight)(lit.)
Preparation Note
Acid washed and treated with dimethyldichlorosilane
Legal Information
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)