Kluczowe dokumenty
C8289
Clebopride maleate salt
~95%
Synonim(y):
4-(4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzamido)-1-benzylpiperidine
About This Item
Próba
~95%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC2CCN(CC2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C20H24ClN3O2.C4H4O4/c1-26-19-12-18(22)17(21)11-16(19)20(25)23-15-7-9-24(10-8-15)13-14-5-3-2-4-6-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-6,11-12,15H,7-10,13,22H2,1H3,(H,23,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Klucz InChI
BCVIWCRZYPHHMQ-WLHGVMLRSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)