Merck
C8259
Propyl decanoate
~99%
Synonim(y):
Capric acid propyl ester
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-283-1
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Propyl decanoate, ~99%
InChI key
OVFMRFMJVFDSAA-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(14)15-12-4-2/h3-12H2,1-2H3
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)OCCC
assay
~99%
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)