Merck
C8134
Cholesteryl tridecanoate
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-tridecanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-tridecanoate
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)