Merck
C8133
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol
~95%
Synonim(y):
5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol, Iodochlorhydroxyquin
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5ClINO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.50
EC Number:
204-984-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
153637
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, ~95%
InChI key
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
SMILES string
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
assay
~95%
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)