Kluczowe dokumenty
C7934
2-Chloro-N6-cyclopentyl-1-deazaadenosine
Synonim(y):
DCCA
About This Item
ciąg SMILES
OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(NC4CCCC4)cc(Cl)nc23
InChI
1S/C16H21ClN4O4/c17-11-5-9(19-8-3-1-2-4-8)12-15(20-11)21(7-18-12)16-14(24)13(23)10(6-22)25-16/h5,7-8,10,13-14,16,22-24H,1-4,6H2,(H,19,20)
Klucz InChI
ZQSTWOIIMKNFPE-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)