Merck
C7866
Sigma-Aldrich
CGP-53353
solid
Synonim(y):
5,6-Bis[(4-fluorophenyl)amino]-2H-isoindole-1,3-dione, DAPH 2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13F2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
orange
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(Nc2cc3C(=O)NC(=O)c3cc2Nc4ccc(F)cc4)cc1
InChI
1S/C20H13F2N3O2/c21-11-1-5-13(6-2-11)23-17-9-15-16(20(27)25-19(15)26)10-18(17)24-14-7-3-12(22)4-8-14/h1-10,23-24H,(H,25,26,27)
Klucz InChI
RONQPWQYDRPRGG-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Działania biochem./fizjol.
Selective PKCβII inhibitor. IC50 - 410 nM for PKCβII vs 3.8 μM for PKCβI. Inhibits nPKCs and aPKCs only above 22 μM and other kinases such as protein kinase A, casein kinase I and II, c-src kinase, c-lyn kinase, c-fgr kinase, and v-abl kinase at an IC50 of greater than 50 μM.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3