Merck
C7493
Sigma-Aldrich
Aminopurinyl pyranobenzopyranone monohydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(5aS,7S)-7-[2-(6-Amino-3H-purin-3-yl)-1-methylethyl]-5a,6,8,9-tetrahydro-3-methyl-1H,7H-pyrano[4,3-b]benzopyran-1-one monohydrate, CP2 monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23N5O3 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.C[C@H](Cn1cnc(N)c2ncnc12)[C@H]3CCC4=CC5=C(O[C@H]4C3)C=C(C)OC5=O
InChI
1S/C21H23N5O3.H2O/c1-11(8-26-10-25-19(22)18-20(26)24-9-23-18)13-3-4-14-6-15-17(29-16(14)7-13)5-12(2)28-21(15)27;/h5-6,9-11,13,16H,3-4,7-8,22H2,1-2H3;1H2/t11?,13-,16-;/m0./s1
Klucz InChI
WIRCSRUVUSUQDQ-HTIJIITDSA-N
Działania biochem./fizjol.
Aminopurinyl pyranobenzopyranone monohydrate is an inhibitor of Aβ oligomer-induced cytotoxicity. It is a new Alzheimer′s research tool and potential therapeutic agent.
Aminopurinyl pyranobenzopyranone monohydrate is an inhibitor of Aβ oligomer-induced cytotoxicity. It is a new Alzheimer′s research tool and potential therapeutic agent. Aminopurinyl pyranobenzopyranone monohydrate acts by inhibiting growth of Aβ oligomers and/or by preventing their toxic conformation or interaction with cellular substrates.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)