Przejdź do
C7438
Chaperonin 10 from Escherichia coli
≥95.0% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Synonim(y):
GroES
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4350,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95.0% (SDS-PAGE)
Biological source:
Escherichia coli
Recombinant:
expressed in E. coli overproducing strain
4350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Escherichia coli
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
assay
≥95.0% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... HSPE1(3336)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C7688T0910G4509
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
electron microscopy: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
recombinant
expressed in E. coli overproducing strain
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
assay
≥95.0% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... HSPE1(3336)
Gene Information
human ... HSPD1(3329)
Gene Information
Escherichia coli K12 ... trxA(948289)
Gene Information
-
Biochem/physiol Actions
Chaperonin60 (GroEL) and chaperonin10 (GroES) belong to the ubiquitous family of heat-shock molecular chaperones found in prokaryotes and in eukaryotic organelles. The chaperonins assist the folding of nascent, organelle-imported or stress-destabilized polypeptides. In vitro, purified GroEL together with purified GroES in the presence of Mg-ATP facilitate refolding and reactivation of denatured proteins, e.g., the photosynthetic enzyme rubisco and the mitochondrial enzyme rhodanese.
The folding activity of a 1:1 molar mixture of GroEL and GroES was tested using urea-denatured rhodanese. At least 2-fold reactivation of rhodanese over the spontaneous reactivation was obtained.
Packaging
Package size based on protein content.
Physical form
Lyophilized powder containing Tris buffer salts, potassium chloride, dithiothreitol and trehalose as stabilizer.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C7438-250UG04061833384350