Merck
C7384
Cholesteryl linolelaidate
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-linolelaidate, 5-Cholesten-3β-ol 3-linolelaidate, Cholesteryl 9,12-octadecadienoate
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H76O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
649.08
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7-10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b12-11+,15-14+
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)C(C)CCCC(C)C
InChI key
NAACPBBQTFFYQB-TVYVBBRWSA-N
form
solid
storage temp.
−20°C
Packaging
Sealed ampule.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)