Kluczowe dokumenty
C7370
CAMKK2, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CAMKKβ, KIAA0787, MGC15254
About This Item
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Poziom jakości
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
9-13 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~88 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CAMKK2(10645)
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1