Key Documents
C7339
Monoclonal Anti-Cyclin D2 antibody produced in mouse
clone DCS-3, ascites fluid
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
klon
DCS-3, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 33-35 kDa (and several lower and higher MW proteins)
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:400 using a cultured human tumor cell line extract
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CCND2(894)
mouse ... Ccnd2(12444)
Specyficzność
Immunogen
Certyfikaty analizy (CoA)