Merck
C7271
Z-Val-Gly-Arg p-nitroanilide acetate salt
protease substrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36N8O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
584.62
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
289-197-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)