Key Documents
C7214
Monoclonal Anti-Cyclin D3 antibody produced in mouse
clone DCS-22, ascites fluid
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
klon
DCS-22, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 31-34 kDa
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
canine, human, rat, monkey, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using a rat osteosarcoma cell line (ROS) extract
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CCND3(896)
mouse ... Ccnd3(12445)
rat ... Ccnd3(25193)
Specyficzność
Immunogen
Certyfikaty analizy (CoA)