Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H90O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
735.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Cholesteryl nervonate, ~95%
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)C(C)CCCC(C)C
assay
~95%
storage temp.
−20°C
Packaging
Sealed ampule.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
P Sawzik et al.
Journal of lipid research, 25(8), 851-856 (1984-08-01)
At 123 K, cholesterol cis-15-tetracosenoate (cholesteryl nervonate, C51H90O2) is monoclinic, space group P2(1) with a = 12.948(5), b = 8.805(5), c = 42.98(5) A, beta = 105.93(3) degrees, [lambda(CuK alpha) = 1.5418 A], having two independent molecules (A) and (B)
Thomas J Millar et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(8), 4710-4719 (2012-06-15)
The lipid layer of the tears has been studied in vivo using high resolution color microscopy (HRCM). The purpose of these experiments was to gain further insight into the structure of the lipid layer by applying HRCM to in vitro