Kluczowe dokumenty
C6773
3-Hydroxypropionitrile
≥99%
Synonim(y):
2-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin, Hydracrylonitrile
About This Item
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
922 °F
granice wybuchowości
12.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
tw
228 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
Klucz InChI
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter