Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 823,00 zł |
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
823,00 zł
biological source
bovine spleen
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg protein
composition
Protein, ≥30% biuret
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CTSB(281105)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine spleen | biological source - | biological source human liver | biological source bovine spleen |
| specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥5 units/mg protein | specific activity ≥200 units/mg protein (One unit is defined as the amount of enzyme that hydrolyzes 1 μmol of Z-Arg-Arg-beta-naphthylamide per minute at 40 °C, using 100 mM Na/K phosphate, pH 6.0, with 1.33 mM EDTA and 2 mM DTT as the activation buffer.) | specific activity ≥2.0 units/mg protein |
| Gene Information cow ... CTSB(281105) | Gene Information human ... CTSB(1508) | Gene Information human ... CTSB(1508) | Gene Information cow ... CTSD(282883) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?