Przejdź do
InChI
1S/C20H30O6/c21-17(11-6-2-1-3-9-15-19(23)24)12-7-4-5-8-13-18(22)14-10-16-20(25)26/h2,4-8,12-13,17-18,21-22H,1,3,9-11,14-16H2,(H,23,24)(H,25,26)/b5-4+,6-2-,12-7+,13-8-/t17-,18-/m1/s1
SMILES string
O[C@@H](CCCC(O)=O)/C=C\C=C\C=C\[C@H](O)C\C=C/CCCCC(O)=O
InChI key
SXWGPVJGNOLNHT-VFLUTPEKSA-N
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
concentration
~1 mg/mL in ethanol
functional group
carboxylic acid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?