Merck
C5876
Z-Cys(Bzl)-OH
Synonim(y):
N-Cbz-S-benzyl-L-cysteine, Nα-Z-S-benzyl-L-cysteine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.41
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
221-855-8
Beilstein/REAXYS Number:
1155032
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CSCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)