Kluczowe dokumenty
C5738
Anti-Calcium Channel (β2 subunit) (Voltage Gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
fractionated antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: 5-10 μg/mL using brain tissues lysate
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNB2(783)
mouse ... Cacnb2(12296)
rat ... Cacnb2(116600)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie