Merck
C5731
μ-Conotoxin GIIIB
>99%, From Conus geographus, lyophilized powder
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>99%
form
lyophilized powder
mol wt
2640 Da
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Specific blocker of skeletal muscle voltage-gated sodium channel.
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)