Kluczowe dokumenty
C5612
Anti-CD30 Ligand antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-CD30L
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Tnfsf8(21949)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)