Merck
C5556
Sigma-Aldrich
Carboxyethyl-γ-aminobutyric acid
Hybri-Max, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for hybridoma
Synonim(y):
CEGABA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
Hybri-Max
sterylność
γ-irradiated
linia produktu
BioXtra
Postać
powder
metody
cell culture | hybridoma: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
rozpuszczalność
cell culture medium: 1.5 mg/mL (Store solution at −20°C.)
H2O: soluble (Store solution at −20°C.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCNCCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c9-6(10)2-1-4-8-5-3-7(11)12/h8H,1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
SRGQUICKDUQCKO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Stimulates hybridoma growth.
Działania biochem./fizjol.
A polyamine derivative that stimulates the growth of hybridoma cells.
Cell growth promoter
Informacje prawne
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3