Merck
C5515
18-Crown-6
Synonim(y):
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
EC Number:
241-473-5
UNSPSC Code:
12350000
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1619616
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
42-45 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Can be useful as phase-transfer catalysts.
Other Notes
Macrocyclic polyethers with repeating (-CH2CH2O) units. The compounds are ionophoric (form stable complexes with cations).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 18-Crown-6
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)