Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
rat (predicted), human, mouse (predicted)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using 500 μg of HeLa cell nuclear extract, western blot: 0.5-2 μg/mL using human HeLa cell nuclear extract
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CDK2(1017)
mouse ... Cdk2(12566)
Immunogen
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C5223-.1MG | 04061833629109 |