Key Documents
C5040
Clemizole hydrochloride
Synonim(y):
1-(p-Chlorobenzyl)-2-(1-pyrrolidinylmethyl)benzimidazole hydrochloride, 1-(p-Chlorobenzyl)-2-pyrrolidylmethylenebenzimidazole hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-1H-benzimidazole hydrochloride, CID 2782 hydrochloride, NSC 46261 hydrochloride
About This Item
ciąg SMILES
ClC(C=C1)=CC=C1CN2C(CN3CCCC3)=NC4=CC=CC=C42.[H]Cl
InChI
1S/C19H20ClN3.ClH/c20-16-9-7-15(8-10-16)13-23-18-6-2-1-5-17(18)21-19(23)14-22-11-3-4-12-22;/h1-2,5-10H,3-4,11-14H2;1H
Klucz InChI
DNFMJYXRIMLMBZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3