Przejdź do
G3767
Trisialoganglioside-GT1b
≥96% (TLC), cell differentiation modulator, lyophilized powder
Synonim(y):
Ganglioside GT1b
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥96% (TLC)
Form:
lyophilized powder
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Trisialoganglioside-GT1b from bovine brain, lyophilized powder, ≥96% (TLC)
Quality Segment
assay
≥96% (TLC)
form
lyophilized powder
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@H]([C@H]1O[C@H]5O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]5O)O[C@@]6(O[C@H]([C@@H]([C@H](C6)O)N)C(O)C(O[C@@]7(O[C@H]([C@@H]([C@H](C7)O)N)C(O)C(O)CO)C(=O)O)O)C(=O)O)O)CO)O)CO)O[C@@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O[C@@]4(O[C@H]([C@@H]([C@H](C4)O)N)C(
InChI
1S/C88H157N5O44/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-56(107)92-37-51(45(101)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)124-80-66(113)65(112)70(54(42-98)127-80)129-82-69(116)77(136-87(84(120)121)35-46(102)57(89)72(132-87)61(108)49(105)38-94)71(55(43-99)128-82)130-79-60(93-44(3)100)75(63(110)52(40-96)125-79)131-81-68(115)76(64(111)53(41-97)126-81)135-86(83(118)119)34-47(103)59(91)74(134-86)67(114)78(117)137-88(85(122)123)36-48(104)58(90)73(133-88)62(109)50(106)39-95/h30,32,45-55,57-82,94-99,101-106,108-117H,4-29,31,33-43,89-91H2,1-3H3,(H,92,107)(H,93,100)(H,118,119)(H,120,121)(H,122,123)/b32-30+/t45?,46-,47-,48-,49?,50?,51?,52-,53-,54+,55-,57+,58+,59+,60-,61?,62?,63+,64+,65+,66+,67?,68-,69-,70+,71+,72+,73+,74+,75-,76+,77-,78?,79+,80+,81+,82+,86+,87+,88+/m0/s1
InChI key
NVNPEYQWKCQBBU-ADMXJUBYSA-N
General description
Gangliosides are major constituents of neuronal cell membranes and endoplasmic reticulum. They contain a sialated polysaccharide chain linked to ceramide through a β-glycosidic linkage. For classification of gangliosides see Svennerholm, L., et al. (eds.), Structure and Function of Gangliosides, New York, Plenum, 1980.
Application
Trisialoganglioside-GT1b from bovine brain has been used:
  • in high performance thin layer chromatography (HPTLC)
  • in membrane GM1 assays
  • as reference standards for TLC (thin layer chromatography) and as antigens for ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
Biochem/physiol Actions
Ganglioside marker for metastatic brain tumors. Modulates cellular differentiation; prevents glutamate neurotoxicity; inhibits mitogenesis stimulated by lectins such as Con A. Converted to GD1b by bacterial and mammalian sialidases.
Analysis Note
Homogeneous aqueous preparations can be obtained by suspending the compound in water, buffer or cell culture medium and sonicating briefly to facilitate the micelle formation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2392G8146G3018
description
lyophilized powder, ≥96% (TLC)
description
≥95% (TLC), lyophilized powder
description
~95%, lyophilized powder
description
~98%, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
assay
≥96% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
~95%
assay
~98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)