Merck
C4877
Z-Pro-ONp
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.36
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCC[C@H]1C(OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)=O)OCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C19H18N2O6/c22-18(27-16-10-8-15(9-11-16)21(24)25)17-7-4-12-20(17)19(23)26-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,8-11,17H,4,7,12-13H2/t17-/m0/s1
InChI key
GXUFIJVKXYWCAO-KRWDZBQOSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)