Merck
C4547
Sigma-Aldrich
Cys-Gly-Tyr-Gly-Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val-Gly-Gly
≥90% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H104N20O15S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1377.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥90% (HPLC)
skład
Peptide content, ~65%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C1CCCN1C(=O)CNC(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)CNC(=O)C(N)CS)C(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
Działania biochem./fizjol.
A SV40 T-antigen homolog capable of inducing nuclear transport
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R E Lanford et al.
Cell, 46(4), 575-582 (1986-08-15)
A system was developed for the analysis of protein transport to the nucleus. Carrier proteins cross-linked to synthetic peptides were microinjected into the cytoplasm of mammalian cells, and protein transport was evaluated by immunofluorescence staining of fixed cells. A 13-mer