Merck
C4394
4-Chloro-3,5-dimethylphenol
≥99%
Synonim(y):
4-Chloro-3,5-xylenol, 4-Chloro-sym-m-xylenol, PCMX
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H2(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
EC Number:
201-793-8
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1862539
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
mp
114-116 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI key
OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)