Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1290,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2680,00 zł 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1290,00 zł
Quality Segment
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NCCC[C@H](N)C(=O)NC[C@H]1NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](N)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)\C(NC1=O)=C\NC(N)=O)[C@H]2CCNC(=N)N2
InChI
1S/C24H42N14O8.H2O4S/c25-4-1-2-10(26)17(40)32-7-13-19(42)34-14(8-33-24(29)46)20(43)38-16(12-3-5-30-23(28)37-12)22(45)31-6-11(27)18(41)36-15(9-39)21(44)35-13;1-5(2,3)4/h8,10-13,15-16,39H,1-7,9,25-27H2,(H,31,45)(H,32,40)(H,34,42)(H,35,44)(H,36,41)(H,38,43)(H3,28,30,37)(H3,29,33,46);(H2,1,2,3,4)/b14-8-;/t10-,11+,12?,13+,15-,16-;/m0./s1
InChI key
LFFNIXQXRKNZCE-UBBQZPMLSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action enzyme | inhibits |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?