Przejdź do
C-39620
Podłoże do wzrostu komórek brodawki skórnej mieszków włosowych
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-26500
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-26500 otrzymuje się kompletną pożywkę.
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium SupplementPack (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-26500
Application
PromoCell Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium to pożywka o niskiej zawartości surowicy, która została opracowana do hodowli in vitro ludzkich komórek brodawek skórnych. Pożywka jest zoptymalizowana do hodowli pierwotnych tkanek płodowych, noworodkowych i dorosłych lub do utrzymywania komórek brodawek skórnych. Zalecane dla: Ludzkich komórek brodawek skórnych.
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,04 ml / ml Wyciąg z przysadki bydlęcej: 0,004 ml / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 1 ng / ml Insulina: 5 µg / ml
Opakowanie SupplementPack należy przechowywać w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Follicle Dermal Papilla Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human follicledermal papilla cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate and typical morphology of the tested follicle dermal papilla cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
611-500611F2-500611-GS
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
packaging
pkg of 1 kit
packaging
-
packaging
-
packaging
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)