Przejdź do
611-GS
Suplement na wzrost komórek brodawki skórnej mieszków włosowych (30 ml)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Dodawany do pożywki podstawowej w celu stworzenia pożywki wzrostowej
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)