Przejdź do
611-500
Pożywka do wzrostu komórek brodawki skórnej mieszków włosowych (500 ml)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
703,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
703,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Gotowe do użycia nośniki typu "wszystko w jednym
Features and Benefits
  • Pożywka jest starannie zoptymalizowana pod kątem specyfikacji ludzkich komórek włosów.
  • Dbałość o szczegóły zapewnia idealne zdrowie komórek, ich żywotność, wydajność, fizjologię, morfologię, spójność i dane.
  • Pożywka jest starannie zoptymalizowana pod kątem specyfikacji ludzkich komórek włosów.
  • Dbałość o szczegóły zapewnia idealne zdrowie komórek, ich żywotność, wydajność, fizjologię, morfologię, spójność i dane.
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)