Merck
C-39436
Podłoże do różnicowania preadipocytów
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-27411
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 1 vial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Preadipocyte Differentiation Medium SupplementMix (pożywka podstawowa sprzedawana oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z pożywką podstawową: C-27411
Application
Preadipocyte Differentiation Medium to pożywka niezawierająca surowicy, która indukuje różnicowanie preadipocytów w dojrzałe adipocyty. Dojrzałe adipocyty mogą być hodowane przy użyciu Adipocyte Nutrition Medium. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do preadipocytów mysich. Zalecana dla: Ludzkich białych preadipocytów (HWP)
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: d-biotyna: 8 µg / ml Insulina (rekombinowana ludzka): 0,5 µg / ml Deksametazon: 400 ng / ml IBMX: 44 µg / ml L-Tyroksyna: 9 ng / ml Ciglitazon: 3 µg / ml
Przechowywać SupplementMix w temperaturze -20°C w ciemności natychmiast po dostarczeniu. Jeśli jest przechowywany prawidłowo, jest stabilny do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Analysis Note
All lots of PromoCell Preadipocyte/Adipocyte Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human white preadipocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested preadipocytes. In addition, the Preadipocyte Differentiation Medium/Adipocyte Nutrition Medium are tested for the capacity to induce the terminal differentiation of preadipocytes into mature adipocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-20-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Primary human white preadipocytes and culture media for the expansion of undifferentiated preadipocytes, differentiation to adipocytes, and cultivation of mature adipocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.