Kluczowe dokumenty
C3875
N-Carbamyl-DL-α-amino-n-butyric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(NC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-2-3(4(8)9)7-5(6)10/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)(H3,6,7,10)
Klucz InChI
YZKPZSDKMUSSHE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)