Merck
C3659
Coproporphyrin I tetraethyl ester
from bovine porphyric feces
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H54N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
766.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
pochodzenie biologiczne
bovine porphyric feces
ε (współczynnik ekstynkcji)
1,800-2,300 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OCC)c(C)c4CCC(=O)OCC)c(C)c3CCC(=O)OCC